Drukuj
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR45219-1G OR45219-250MG
APOSOR45219-1GEA 2870 PLN
APOSOR45219-1G APOSOR45219-250MG
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene
Formuła: C₉H₉BrOS
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32219472
Numer CAS: 2302672-24-6