Drukuj
N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452181-1G OR452181-250MG OR452181-500MG
APOSOR452181-1GEA 3920 PLN
APOSOR452181-1G APOSOR452181-250MG APOSOR452181-500MG
N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride 97%
N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride
Formuła: C₆H₁₄N₂O·ClH
MW: 166.649 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29991785
Numer CAS: 84598-51-6