Drukuj
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: tert-Butyl 2-bromobenzyl(methyl)carbamate
OR452165-1G OR452165-5G
APOSOR452165-1GEA 1610 PLN
APOSOR452165-1G APOSOR452165-5G
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine
Formuła: C₁₃H₁₈BrNO₂
MW: 300.192 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09701231
Numer CAS: 954238-61-0