Drukuj
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452164-1G OR452164-500MG
APOSOR452164-1GEA 3170 PLN
APOSOR452164-1G APOSOR452164-500MG
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride
Formuła: C₉H₁₃NO·ClH
MW: 187.667 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09028159
Numer CAS: 53360-85-3