Drukuj
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452162-1G OR452162-500MG
APOSOR452162-1GEA 3500 PLN
APOSOR452162-1G APOSOR452162-500MG
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride
Formuła: C₉H₁₃NO₂·ClH
MW: 203.666 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05861640
Numer CAS: 27382-18-9