Drukuj
N-Cbz-2-amino-1-butanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452152-1G OR452152-25G OR452152-5G
APOSOR452152-1GEA 691 PLN
APOSOR452152-1G APOSOR452152-25G APOSOR452152-5G
N-Cbz-2-amino-1-butanol 97%
N-Cbz-2-amino-1-butanol
Formuła: C₁₂H₁₇NO₃
MW: 223.268 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12180538
Numer CAS: 137160-74-8