Drukuj
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452151-1G OR452151-25G OR452151-5G
APOSOR452151-1GEA 691 PLN
APOSOR452151-1G APOSOR452151-25G APOSOR452151-5G
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol
Formuła: C₁₂H₁₇NO₃
MW: 223.268 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29050124
Numer CAS: 22373-14-4