Drukuj
Cbz-L-Valinol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Cbz-Val-ol
OR452148-1G OR452148-5G
APOSOR452148-1GEA 537 PLN
APOSOR452148-1G APOSOR452148-5G
Cbz-L-Valinol 97%
Cbz-L-Valinol
Formuła: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237.295 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672539
Numer CAS: 6216-65-5