Drukuj
Cbz-(R)-2-phenylglycinol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452147-1G OR452147-25G OR452147-5G
APOSOR452147-1GEA 691 PLN
APOSOR452147-1G APOSOR452147-25G APOSOR452147-5G
Cbz-(R)-2-phenylglycinol 97%
Cbz-(R)-2-phenylglycinol
Formuła: C₁₆H₁₇NO₃
MW: 271.311 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792494
Numer CAS: 120666-53-7