Drukuj
Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452146-1G OR452146-25G OR452146-5G
APOSOR452146-1GEA 691 PLN
APOSOR452146-1G APOSOR452146-25G APOSOR452146-5G
Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Cbz-(S)-2-phenylglycinol
Formuła: C₁₆H₁₇NO₃
MW: 271.311 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792493
Numer CAS: 130406-31-4