Drukuj
Cbz-DL-Alaninol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452145-1G OR452145-25G OR452145-5G
APOSOR452145-1GEA 679 PLN
APOSOR452145-1G APOSOR452145-25G APOSOR452145-5G
Cbz-DL-Alaninol 97%
Cbz-DL-Alaninol
Formuła: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209.242 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12180250
Numer CAS: 87905-97-3