Drukuj
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452133-1G OR452133-5G
APOSOR452133-1GEA 385 PLN
APOSOR452133-1G APOSOR452133-5G
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene 97%
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene
Formuła: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229.114 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155066
Numer CAS: 57293-19-3