Drukuj
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452132-1G OR452132-250MG
APOSOR452132-1GEA 3310 PLN
APOSOR452132-1G APOSOR452132-250MG
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine
Formuła: C₁₈H₂₅NO₅
MW: 335.395 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11223621
Numer CAS: 1158750-72-1