Drukuj
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452121-250MG OR452121-500MG
APOSOR452121-250MGEA 2610 PLN
APOSOR452121-250MG APOSOR452121-500MG
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine
Formuła: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 245.315 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12407070
Numer CAS: 374794-84-0