Drukuj
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452109-1G OR452109-500MG OR452109-5G
APOSOR452109-1GEA 1310 PLN
APOSOR452109-1G APOSOR452109-500MG APOSOR452109-5G
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine
Formuła: C₂₁H₂₃NO₃
MW: 337.412 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04974380
Numer CAS: 170867-95-5