Drukuj
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(1-Methylpyrrolidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
OR452105-1G OR452105-250MG
APOSOR452105-1GEA 2750 PLN
APOSOR452105-1G APOSOR452105-250MG
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride
Formuła: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179.645 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23135758
Numer CAS: 1071634-26-8