Drukuj
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide HCl
OR452102-1G OR452102-500MG
APOSOR452102-1GEA 2230 PLN
APOSOR452102-1G APOSOR452102-500MG
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formuła: C₆H₁₂N₂O·ClH
MW: 164.633 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11858066
Numer CAS: 859537-16-9