Drukuj
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)butanoic acid
OR452097-1G OR452097-5G
APOSOR452097-1GEA 1010 PLN
APOSOR452097-1G APOSOR452097-5G
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid
Formuła: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217.262 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17215563
Numer CAS: 101759-74-4