Drukuj
Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452093-1G OR452093-25G OR452093-5G
APOSOR452093-1GEA 493 PLN
APOSOR452093-1G APOSOR452093-25G APOSOR452093-5G
Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Fmoc-DL-phenylglycine
Formuła: C₂₃H₁₉NO₄
MW: 373.401 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02094475
Numer CAS: 163883-97-4