Drukuj
Boc-D-methionine sulphone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452087-1G OR452087-500MG
APOSOR452087-1GEA 1970 PLN
APOSOR452087-1G APOSOR452087-500MG
Boc-D-methionine sulphone 97%
Boc-D-methionine sulphone
Formuła: C₁₀H₁₉NO₆S
MW: 281.326 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21363159
Numer CAS: 74086-45-6