Drukuj
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452081-1G OR452081-250MG OR452081-500MG
APOSOR452081-1GEA 3270 PLN
APOSOR452081-1G APOSOR452081-250MG APOSOR452081-500MG
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride
Formuła: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151.634 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11052542
Numer CAS: 59229-64-0