Drukuj
2-Morpholineacetic acid hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Morpholin-2-ylacetic acid hydrochloride
OR452078-1G OR452078-250MG OR452078-500MG
APOSOR452078-1GEA 3270 PLN
APOSOR452078-1G APOSOR452078-250MG APOSOR452078-500MG
2-Morpholineacetic acid hydrochloride 97%
2-Morpholineacetic acid hydrochloride
Formuła: C₆H₁₁NO₃·ClH
MW: 181.617 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07779523
Numer CAS: 1187929-25-4