Drukuj
3-Morpholineethanol hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452075-100MG OR452075-250MG OR452075-500MG
APOSOR452075-100MGEA 1640 PLN
APOSOR452075-100MG APOSOR452075-250MG APOSOR452075-500MG
3-Morpholineethanol hydrochloride 97%
3-Morpholineethanol hydrochloride
Formuła: C₆H₁₃NO₂·ClH
MW: 167.634 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22199183
Numer CAS: 399580-64-4