Drukuj
L-Alanine cyclobutylmethyl ester hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452064-1G OR452064-5G
APOSOR452064-1GEA 1700 PLN
APOSOR452064-1G APOSOR452064-5G
L-Alanine cyclobutylmethyl ester hydrochloride 97%
L-Alanine cyclobutylmethyl ester hydrochloride
Formuła: C₈H₁₅NO₂·ClH
MW: 193.671 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27952567
Numer CAS: 261909-76-6