Drukuj
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452062-1G OR452062-250MG
APOSOR452062-1GEA 2840 PLN
APOSOR452062-1G APOSOR452062-250MG
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid
Formuła: C₁₃H₉ClO₃
MW: 248.662 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06260646
Numer CAS: 36809-08-2