Drukuj
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452058-1G OR452058-5G
APOSOR452058-1GEA 1700 PLN
APOSOR452058-1G APOSOR452058-5G
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid
Formuła: C₈H₆Cl₂O₃
MW: 221.037 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04037337
Numer CAS: 587-64-4