Drukuj
(S)-4-Nitro-homophenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452051-1G OR452051-250MG OR452051-500MG
APOSOR452051-1GEA 4900 PLN
APOSOR452051-1G APOSOR452051-250MG APOSOR452051-500MG
(S)-4-Nitro-homophenylalanine 97%
(S)-4-Nitro-homophenylalanine
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224.213 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12546235
Numer CAS: 705919-70-6