Drukuj
3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452048-1G OR452048-500MG OR452048-5G
APOSOR452048-1GEA 1180 PLN
APOSOR452048-1G APOSOR452048-500MG APOSOR452048-5G
3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid 97%
3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid
Formuła: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251.278 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11848820
Numer CAS: 168162-30-9