Drukuj
N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452044-1G OR452044-250MG OR452044-500MG
APOSOR452044-1GEA 3270 PLN
APOSOR452044-1G APOSOR452044-250MG APOSOR452044-500MG
N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine 97%
N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine
Formuła: C₂₄H₂₁NO₅
MW: 403.427 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07371960
Numer CAS: 1217724-28-1