Drukuj
4-Chloro-DL-homophenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452038-1G OR452038-250MG OR452038-500MG
APOSOR452038-1GEA 3270 PLN
APOSOR452038-1G APOSOR452038-250MG APOSOR452038-500MG
4-Chloro-DL-homophenylalanine 97%
4-Chloro-DL-homophenylalanine
Formuła: C₁₀H₁₂ClNO₂
MW: 213.661 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07372176
Numer CAS: 225233-78-3