Drukuj
4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452037-1G OR452037-250MG OR452037-500MG
APOSOR452037-1GEA 3270 PLN
APOSOR452037-1G APOSOR452037-250MG APOSOR452037-500MG
4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
4-Bromo-DL-homophenylalanine
Formuła: C₁₀H₁₂BrNO₂
MW: 258.112 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07372197
Numer CAS: 225233-77-2