Drukuj
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452033-1G OR452033-250MG OR452033-500MG
APOSOR452033-1GEA 5220 PLN
APOSOR452033-1G APOSOR452033-250MG APOSOR452033-500MG
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formuła: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241.285 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07372095
Numer CAS: 164172-96-7