Drukuj
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452032-1G OR452032-250MG OR452032-500MG
APOSOR452032-1GEA 3270 PLN
APOSOR452032-1G APOSOR452032-250MG APOSOR452032-500MG
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formuła: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241.285 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07372093
Numer CAS: 887502-03-6