Drukuj
4-Chloro-DL-tryptophan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452029-1G OR452029-250MG OR452029-500MG
APOSOR452029-1GEA 3920 PLN
APOSOR452029-1G APOSOR452029-250MG APOSOR452029-500MG
4-Chloro-DL-tryptophan 97%
4-Chloro-DL-tryptophan
Formuła: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238.67 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09756722
Numer CAS: 118244-93-2