Drukuj
3-Cyclohexyl-DL-alanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-3-cyclohexylpropanoic acid
OR452018-1G OR452018-5G
APOSOR452018-1GEA 160 PLN
APOSOR452018-1G APOSOR452018-5G
3-Cyclohexyl-DL-alanine 97%
3-Cyclohexyl-DL-alanine
Formuła: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.237 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00996128
Numer CAS: 4441-50-3