Drukuj
2,3-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452014-1G OR452014-500MG OR452014-5G
APOSOR452014-1GEA 981 PLN
APOSOR452014-1G APOSOR452014-500MG APOSOR452014-5G
2,3-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-DL-phenylalanine
Formuła: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234.079 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318243
Numer CAS: 110300-04-4