Drukuj
Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452012-1G OR452012-5G
APOSOR452012-1GEA 691 PLN
APOSOR452012-1G APOSOR452012-5G
Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Fmoc-3-Cyclohexylalanine
Formuła: C₂₄H₂₇NO₄
MW: 393.475 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274812
Numer CAS: 188632-07-7