Drukuj
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452011-1G OR452011-250MG OR452011-500MG
APOSOR452011-1GEA 2610 PLN
APOSOR452011-1G APOSOR452011-250MG APOSOR452011-500MG
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine
Formuła: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.299 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840392
Numer CAS: 478183-60-7