Drukuj
7-Bromo-D-tryptophan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452009-250MG OR452009-500MG
APOSOR452009-250MGEA 3500 PLN
APOSOR452009-250MG APOSOR452009-500MG
7-Bromo-D-tryptophan 97%
7-Bromo-D-tryptophan
Formuła: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283.121 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09264336
Numer CAS: 496929-99-8