Drukuj
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-3,3-diphenylurea
OR45151-25G OR45151-5G
APOSOR45151-25GEA 656 PLN
APOSOR45151-25G APOSOR45151-5G
3-Methyl-1,1-diphenylurea
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Formuła: C₁₄H₁₄N₂O
MW: 226.274 g/mol
Temp. topnienia: 172…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043722
Numer CAS: 13114-72-2