Drukuj
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR451407-1G OR451407-5G
APOSOR451407-1GEA 182 PLN
APOSOR451407-1G APOSOR451407-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Formuła: C₅H₈BrN₃·ClH
MW: 226.502 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04967288
Numer CAS: 663941-75-1
Jednostka: 3259
ADR: 8 III