Drukuj
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR451401-1G OR451401-5G
APOSOR451401-1GEA 508 PLN
APOSOR451401-1G APOSOR451401-5G
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Formuła: C₉H₁₀ClN₃·2ClH
MW: 268.571 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03419439
Numer CAS: 91003-86-0
Jednostka: 3259
ADR: 8 III