Drukuj
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR45134-1G OR45134-25G OR45134-5G OR45134-10G
APOSOR45134-1GEA 110 PLN
APOSOR45134-1G APOSOR45134-25G APOSOR45134-5G APOSOR45134-10G
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
4-(2-Bromoethyl)phenol
Formuła: C₈H₉BrO
Temp. topnienia: 88…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00129679
Numer CAS: 14140-15-9