Drukuj
Di-n-butylethylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR451313-1G OR451313-25G OR451313-5G
APOSOR451313-1GEA 290 PLN
APOSOR451313-1G APOSOR451313-25G APOSOR451313-5G
Di-n-butylethylamine
Di-n-butylethylamine
Formuła: C₁₀H₂₃N
Temp. topnienia: 181…182 °C
Gęstość: 0,757 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051919
Numer CAS: 4458-33-7
Jednostka: 2734
ADR: 8+3,II