Drukuj
3-Bromo-2-iodoanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-iodo-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-iodophenyl methyl ether
OR45121-1G OR45121-5G OR45121-25G
APOSOR45121-1GEA 168 PLN
APOSOR45121-1G APOSOR45121-5G APOSOR45121-25G
3-Bromo-2-iodoanisole
3-Bromo-2-iodoanisole
Formuła: C₇H₆BrIO
MW: 312.93 g/mol
Temp. topnienia: 61.5…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18089327
Numer CAS: 450412-22-3