Drukuj
4-Bromo-2-iodoanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-iodo-1-methoxybenzene, 4-Bromo-2-iodophenyl methyl ether
OR45119-1G OR45119-250MG OR45119-5G
APOSOR45119-1GEA 145 PLN
APOSOR45119-1G APOSOR45119-250MG APOSOR45119-5G
4-Bromo-2-iodoanisole
4-Bromo-2-iodoanisole
Formuła: C₇H₆BrIO
MW: 312.93 g/mol
Temp. topnienia: 64…68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD13186707
Numer CAS: 98273-59-7