Drukuj
3-Cyclobutylalanine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR451069-5G OR451069-1G
APOSOR451069-5GEA 6040 PLN
APOSOR451069-5G APOSOR451069-1G
3-Cyclobutylalanine 95%
3-Cyclobutylalanine
Formuła: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.184 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09264349
Numer CAS: 4426-06-6