Drukuj
2-Nitrobenzoyl isocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
OR450135-1G OR450135-250MG
APOSOR450135-1GEA 2150 PLN
APOSOR450135-1G APOSOR450135-250MG
2-Nitrobenzoyl isocyanate
2-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formuła: C₈H₄N₂O₄
MW: 192.128 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD32264081
Numer CAS: 5843-48-1
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 II