Drukuj
Cyclohexanecarbonyl isocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
OR450130-1G OR450130-250MG
APOSOR450130-1GEA 2150 PLN
APOSOR450130-1G APOSOR450130-250MG
Cyclohexanecarbonyl isocyanate
Cyclohexanecarbonyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formuła: C₈H₁₁NO₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD16300873
Numer CAS: 4461-26-1
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,II