Drukuj
6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR45011-1G OR45011-250MG OR45011-5G
APOSOR45011-1GEA 2880 PLN
APOSOR45011-1G APOSOR45011-250MG APOSOR45011-5G
6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formuła: C₈H₁₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09866569
Numer CAS: 14845-41-1